Wichtige Dokumente
MABE1020
Sigma-Aldrich
Anti-Acetyl-Lysin-, Pan-Antikörper, Klon RM101
clone RM101, from rabbit, purified by affinity chromatography
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM101, monoclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Im Zellkern ist die DNA in Nukleosomen eng gepackt, was eine Umgebung schafft, die für DNA-Prozesse wie etwa die Transkription hochgradig unterdrückend ist. Die Acetylierung von Lysinresten innerhalb von Proteinen hat sich als wichtiger Mechanismus erwiesen, mit dem Zellen diese Unterdrückung überwinden. Die Acetylierung von Nicht-Histon-Proteinen wie Transkriptionsfaktoren sowie Histonen scheint an diesem Prozess beteiligt zu sein. Die Acetylierung kann zu strukturellen Übergängen sowie einer spezifischen Signalisierung in einzelnen Chromatindomänen führen. Die Rolle der Acetylierung bei der intrazellulären Signalisierung folgert aus der Bindung von acetylierten Peptiden durch die konservierte Bromdomäne. Ferner geben neue Erkenntnisse an, dass die Bromdomäne-/acetylierte Lysin-Erkennung bei Protein-Protein-Wechselwirkungen in zahlreichen Zellabläufen wie Chromatin-Remodellierung und Transkriptionsaktivierung als Regulationsmechanismus dienen kann.
Immunogen
Acetyl-Lysin-BSA entspricht allen Spezies.
Anwendung
Der Anti-Acetyl-Lysin-, Pan-Antikörper, Klon RM101, ist ein Antikörper gegen Acetyl-Lysin, Pan zur Verwendung in WB, Dot-Blots, ICC und IP.
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Kernrezeptoren
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Acetyl-Lysin, Pan in A431-Zellen nachgewiesen.
Dot-Blot-Analyse: Eine 1:2.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies Acetyl-Lysin, Pan in einem Absurance Histon H3-Antikörperspezifitäts-Array (Best.-Nr. 16-667) und einem Absurance Histon H2A-, H2B-, H4-Antikörperspezifizitäts-Array (Best.-Nr. 16-665) nach.
Immunpräzipitationsanalyse: Mit einer 1:500-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde Acetyl-Lysin, Pan aus A431-Zelllysat ausgefällt.
Qualität
Beurteilt mittels Western-Blot in mit Trichostatin A (TSA) behandeltem HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:2.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies Acetyl-Lysin, Pan in mit Trichostatin A (TSA) behandeltem HeLa-Zelllysat nach.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Kaninchen-IgG in Puffer mit PBS mit 1 % BSA und 0,09 % Natriumazid.
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable