MABC521
Anti-XBP1s Antibody, clone 143F (active form)
clone 143F, from mouse
Synonym(e):
X-box-binding protein 1, XBP-1, Tax-responsive element-binding protein 5
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
143F, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... XBP1(7494)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Apoptose - Weiterführende Produkte
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected XBP-1S, clone 143F (active form) in human tonsil and lymphoplasmacytic cells (Maestre, L., et al. (2009). Haematologica. 94(3):419-422.).
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected XBP-1S, clone 143F (active form) in human skin tissues.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable