MABC1183
Anti-PME1 Antibody, clone 8A6-F8
clone 8A6-F8, from mouse
Synonym(e):
PME-1, Protein phosphatase methylesterase 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8A6-F8, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Ppme1(72590)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected PME1 in NIH3T3 mouse fibroblasts, wild-type, but not in PME1 knock-out mouse embryonic fibroblasts. (Courtesy of Stefan Schuchner, Ph.D. and Egon Ogris, M.D., Medical University of Vienna Austria).
Western Blotting Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected PME1 in HeLa, NIH3T3, Rat1, BHK21, and CV-1 lysates. (Courtesy of Stefan Schuchner, Ph.D. and Egon Ogris, M.D., Medical University of Vienna Austria).
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected PME1 in human pancreas tissue.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1