MAB8429
Anti-Hepatitis B Virus Antibody, X-Protein, a.a. 50-88, clone 146
clone 146, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Trans-Activator X Gene Product
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
146, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
Eignung
not suitable for immunohistochemistry
Versandbedingung
wet ice
Spezifität
SPECIES REACTIVITIES:
Reacts only with human HBV
Immunogen
Anwendung
Infektionskrankheiten
Virale Infektionskrankheiten
Immunoblotting: non-reduced conditions. Immunocytochemistry: acetone fixed cells.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable