MAB3658
Anti-TATA-Binding-Protein Antibody
ascites fluid, Chemicon®
Synonym(e):
TBP
Größe auswählen
459,00 €
Größe auswählen
About This Item
459,00 €
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human, zebrafish, Xenopus, chicken, fish
Darf nicht reagieren mit
Drosophila
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TBP(6908)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Transkriptionsfaktoren
Immunohistochemistry: 1:1,000-1:5,000
Immunocytochemistry: 1:1,000-1:5,000
Immunoprecipitation
ELISA: 1:1,000-1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable