MABC576
Anti-HOIL-1-Antikörper, Klon 2E2
clone 2E2, from mouse
Synonym(e):
RanBP-type and C3HC4-type zinc finger-containing protein 1, HBV-associated factor 4, Heme-oxidized IRP2 ubiquitin ligase 1, HOIL-1, Hepatitis B virus X-associated protein 4, RING finger protein 54, Ubiquitin-conjugating enzyme 7-interacting protein 3, HO
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2E2, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RBCK1(10616)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Apoptose – Weiteres
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies HOIL-1 in Mäuseleberextrakten nach (Tokunaga, F., et al. (2009). Nat. Cell Biol. 11(2): 123-132)
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies HOIL-1 in MEF nach (Takiuchi, T., et al (2014). Genes Cells. 19(3):254-272).
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies HOIL-1 in HeLa-Zellen mit oder ohne Sendaivirus-Infektion (SeV-Infektion) nach (Inn, K.S., et al. (2011). Mol Cell. 41(3):354-365).
Qualität
Western-Blot-Analyse: 2,0 µg/ml dieses Antikörpers wiesen HOIL-1 in 10 µg THP-1-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable