MAB2019Z
Anti-Integrin αVβ5 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 15F11
Synonym(e):
MAB2019
Größe auswählen
383,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
383,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Integrin αVβ5 Antibody, clone 15F11, Azide Free, clone 15F11, Chemicon®, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
15F11, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGAV(3685)
Verwandte Kategorien
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Integrine
Flow Cytometry: MG-63 cells have been harvested, blocked for 20 minutes at 4C in 20% normal human serum then washing in medium containing 10% FBS. 5X10E5 cells per tube were subsequently incubated with primary antibody for 30 min on ice, washed with medium, and incubated with fluorescent-conjugated secondary antibody.
Immunocytochemistry: 15μg/mL dilution for immunostaining of cells adhering to vitronectin-coated coverslips and fixed in 1% paraformaldehyde containing 0.5% Triton X-100 for 20 minutes. Incubation with MAB2019Z antibody for 30 minutes at 22C, followed by detection with a fluorescein-conjugated secondary antibody.
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable