Merck
MAB1976Z
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin-αVβ3-Antikörper, Klon LM609, azidfrei
clone LM609, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
VitronectinReceptor, CD51/CD61, MAB1976
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
LM609, monoclonal
Speziesreaktivität
human, canine, pig, rabbit, bovine, chicken, monkey, avian
Darf nicht reagieren mit
mouse, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1
Eignung
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGAV(3685)
Allgemeine Beschreibung
Die Integrin-Familie von Zelladhäsionsrezeptoren besteht aus mindestens 16 membranassoziierten Heterodimeren, die aus alpha- und beta-Untereinheiten bestehen, die auf nichtkovalente Weise assoziieren. Die Struktur und funktionelle Vielseitigkeit der Integrin-Familie basieren auf den Paarbildungsfähigkeiten der einzelnen alpha- und beta-Untereinheiten. Der Schlüssel zu diesen molekularen Wechselwirkungen zwischen den Integrinrezeptoren und ihren jeweiligen Liganden ist die Erkennung der Arg-Gly-Asp (RGD)-Sequenz, die in den Bestandteilen der extrazellulären Matrix von Fibronektin, Vitronektin, Kollagen, Fibrinogen und Von-Willebrand-Faktor vorliegen (Cheresh, 1991). Die Beteiligung von Integrinen an der vaskulären Proliferation, Adhäsion und Wundheilung ist gut dokumentiert. Der Adhäsionsrezeptor Integrin alphaVbeta3 scheint selektiv auf wachsenden Blutgefäßen exprimiert zu werden und wurde als Marker von angiogenem Gefäßgewebe identifiziert (Brooks, 1994). Aufgrund seiner Beteiligung an der Angiogenese ist Integrin alphaVbeta3 einer der am umfangreichsten untersuchten Integrinrezeptoren.
Spezifität
Reagiert mit dem Vitronektinrezeptor alphaVbeta3-Komplex, einem RGD-gerichteten Adhäsionsrezeptor. LM609 blockiert die Anhaftung der humanen Melanomzelllinie (M21) an Vitronektin, Fibrinogen und Von-Willebrand-Faktor sowie an ein synthetisches RGD-haltiges Peptid (Cheresh, 1987). In Hühner-Chorioallantoismembranen blockiert LM609 die Angiogenese, die durch bFGF und TNFalpha eingeleitet wird, hat jedoch keine Auswirkung auf bereits existierende Gefäße (Brooks, 1994). Während LM609 die Zellanhaftung an RGD-haltige Liganden blockiert, interagiert es nicht direkt mit der RGD-Bindungsstelle. Stattdessen scheint LM609 ein allosterischer Inhibitor von Integrin-alphaVbeta3 zu sein, das an ein konformationelles Epitop bindet, was zur posttranslationalen Assoziation der alphaV- und beta3-Untereinheiten führt.
Immunogen
Aufgereinigter Adhäsionsrezeptor aus der humanen Melanomzelllinie M21 (Cheresh, 1987).
Anwendung
Dieser Anti-Integrin-αVβ3-Antikörper, Klon LM609, azidfrei ist zur Verwendung in FC, IH, IP und FUNC für den Nachweis von Integrin αVβ3 validiert.
Durchflusszytometrie: 1–3 μg LM609 je 0,5 x 10e6 Zellen in 100 μl (Smith, 1996).
Immunpräzipitation: Immunpräzipitiert den Integrin alphaVbeta3-Komplex spezifisch, der bei einer Auflösung durch SDS-PAGE unter reduzierenden Bedingungen eine Bande bei etwa 130 kDa, die der alphaV-Untereinheit entspricht, und eine Bande bei 105 kDa, die der beta3-Untereinheit entspricht, erzeugt (Cheresh, 1987).
Immunfluoreszenz: 5–10 μg/ml zum Färben von mit bFGF behandelten 6-mm-Kryosektionen von Hühner-Chorioallantoismembranen, die mit Aceton fixiert wurden (Brooks, 1994). LM609 wirkt auch an in 4%igem Paraformaldehyd fixierten gefrorenen Geweben und Zellen. Er ist jedoch nicht wirksam für die immunhistochemische Färbung von Paraffinschnitten.
Hemmt die Anhaftung von Zellen an mit Vitronektin beschichteten Oberflächen bei 10–25 μg/ml.
Die optimalen Arbeitsverdünnungen und Protokolle müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Integrine
Zielbeschreibung
Molekülmasse von Integrin αV: 125-135 kDa
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigtes Immunglobulin der Maus in 20 mmol/l Natriumphosphat, 250 mmol/l NaCl, pH-Wert 7,6; ohne Konservierungsmittel.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Positivkontrolle: Humane Myelomzelllinien M21 und MoαV (Chen, 1995).
Negativkontrolle: Mo-Zellen (diese Zelllinie wurde aus M21 abgeleitet, exprimiert Integrin αV jedoch nicht
Chen, 1995).
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Martin Michaelis et al.
The American journal of pathology, 180(4), 1370-1377 (2012-01-31)
The influences of cytotoxic drugs on endothelial cells remain incompletely understood. Herein, we examined the effects of chemotherapeutic agents in experimental angiogenesis models and analyzed vessel densities in clinical neuroblastoma tumor samples. Cisplatin (20 to 500 ng/mL), doxorubicin (4 to
Cathy Grutzmacher et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 304(1), F19-F30 (2012-10-19)
Diabetic nephropathy is the most common cause of end-stage renal disease and is a major risk factor for cardiovascular disease. In the United States, microvascular complications during diabetic nephropathy contribute to high morbidity and mortality rates. However, the cell-autonomous impact
Melanoma and lymphocyte cell-specific targeting incorporated into a heat shock protein cage architecture.
Flenniken, ML; Willits, DA; Harmsen, AL; Liepold, LO; Harmsen, AG; Young, MJ; Douglas, T
Chemistry & Biology null
A biomimetic peptide fluorosurfactant polymer for endothelialization of ePTFE with limited platelet adhesion.
Larsen, CC; Kligman, F; Tang, C; Kottke-Marchant, K; Marchant, RE
Biomaterials null
Hee Doo Lee et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 26(7), 3084-3095 (2012-04-17)
A disintegrin and metalloproteinase 15 (ADAM15), the only ADAM protein containing an Arg-Gly-Asp (RGD) motif in its disintegrin-like domain, is a widely expressed membrane protein that is involved in tumor progression and suppression. However, the underlying mechanism of ADAM15-mediated tumor