Wichtige Dokumente
MAB16989
Sigma-Aldrich
Anti-Hepatitis-B-Virus-Antikörper (Kernantigen [ayw], Klon 10E11, a.a. 2-10)
ascites fluid, clone 10E11, Chemicon®
Synonym(e):
HBcAg
Größe auswählen
100 μL
540,55 €
540,55 €
Listenpreis569,00 €Sparen Sie 5%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
540,55 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
540,55 €
Listenpreis569,00 €Sparen Sie 5%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
10E11, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
Versandbedingung
wet ice
Spezifität
Reagiert mit HBcAg (erkanntes Epitop – Aminosäurenpositionen 2-8).
Immunogen
Epitop: Kernantigen (ayw)
Rekombinantes aufgereinigtes HBcAg aus E. coli, SDS-denaturiert
Anwendung
Anti-Hepatitis-B-Virus-Antikörper (Kernantigen [ayw], Klon 10E11, a.a. 2-10) weist Werte des Hepatitis-B-Virus nach, wurde für die Verwendung in ELISA, IF, IP, WB, IC und IH in Publikationen beschrieben und validiert.
ELISA, Immunblotting, Immunfluoreszenz und Immunperoxidasefärbung von infiziertem Lebergewebe und transfizierten kultivierten Zellen. Optimale Arbeitsverdünnung: für Immunblotting 1:1000; für Immunfluoreszenz 1:200. Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Physikalische Form
Aszitesflüssigkeit. Flüssig in DMEM mit 0,1 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Kann bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate aufbewahrt werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich der unautorisierten kommerziellen Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Izzat Fahimuddin Bin Mohamed Suffian et al.
Scientific reports, 7, 43160-43160 (2017-03-04)
An E. coli expression system offers a mean for rapid, high yield and economical production of Hepatitis B Virus core (HBc) particles. However, high-level production of HBc particles in bacteria is demanding and optimisation of HBc particle yield from E.
Differentiation of core gene products of the hepatitis B virus in infected liver tissue using monoclonal antibodies
Naoumov, N V, et al
Journal of Medical Virology, 53, 127-138 (1997)
The affinities of monoclonal antibodies against core antigen of hepatitis B virus.
Apsalons, U and Bichko, V
Archives of Virology, 134, 393-402 (1994)
V Bichko et al.
Molecular immunology, 30(3), 221-231 (1993-02-01)
Particulate and denatured core protein as well as e-antigen (HBe) of hepatitis B virus (HBV) differ in part immunologically but this has not been studied in sufficient detail. Therefore, in this study the B-cell immune response to native and denatured
Wen-Hui Xie et al.
Inflammation research : official journal of the European Histamine Research Society ... [et al.], 69(7), 683-696 (2020-04-30)
Hepatitis B virus X protein (HBx) is a pivotal factor for HBV-induced hepatitis. Herein, we sought to investigate HBx-mediated NLR pyrin domain containing 3 (NLRP3) inflammasome activation and pyroptosis under oxidative stress. The effect of HBx on the NLRP3 inflammasome