SAB4700767
Monoclonal Anti-HBV antigen HBsAg antibody produced in mouse
clone HB5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Hbsag Antibody, Hbsag Antibody - Monoclonal Anti-HBV antigen HBsAg antibody produced in mouse
Größe auswählen
263,00 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
263,00 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HB5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
hepatitis B virus
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Specificity of the antibody HB5 was verified by ELISA on panel of virus subtypes identified on International Workshop on HBsAg Subtypes (Paris, April 1975). The antibody HB5 does not cross-block with the antibody HB3.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)