MAB16983Z
Anti-Integrin α4 Antibody, clone P1H4, azide free
clone P1H4, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
CD49d, MAB16983
Größe auswählen
472,00 €
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Größe auswählen
About This Item
472,00 €
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
P1H4, monoclonal
Speziesreaktivität
human, primate
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGA4(3676)
Spezifität
Anwendung
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation
FACS Analysis
ELISA
Radioimmunoassay
Biological Activity: MAB16983Z inhibits CS-1 and VCAM binding.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Widely expressed, Intestinal mucosa
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable