MABT356
Anti-Integrin alpha6 Antibody, clone 6H7.1
clone 6H7.1, from mouse
Synonym(e):
Integrin alpha-6, CD49 antigen-like family member F, VLA-6, CD49f
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6H7.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGA6(3655)
Allgemeine Beschreibung
Signal (1-23), Integrin alpha-6 (24-1130). Processed into Integrin alpha-6 heavy chain (24 – 938), Integrin alpha-6 light chain (942-1130), Processed integrin alpha-6 (Alpha6p; 636 – 1130)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Adhäsions-Proteine (CAMs – Zelladhäsionsmoleküle)
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Integrin alpha6 in 10 µg of SW480 human colon cancer cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable