Merck
Alle Fotos(3)
Dokumente
MAB1281B
Sigma-Aldrich
Anti-Human-Zellkerne-Antikörper, Klon 235-1, Biotin-Konjugat
clone 235-1, from mouse, biotin conjugate
Synonym(e):
HuNu
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
biotin conjugate
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
235-1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Zellersatzverfahren wie Stammzellen- oder Embryonalzellentherapien sind bei vielen Erkrankungen vielversprechend. Die artenübergreifende Transplantation zwischen menschlichen und tierischen Zellen oder Gewebe erfordert die Identifizierung und Lokalisierung des Spendermaterials in der Wirtsumgebung. Antikörper gegen humanspezifische Zellkerne sind nützliche zytologische und histologische Marker, um menschliche Zellen in Xenotransplantatmodellen zu identifizieren. MAB1281 färbt die Zellkerne aller Zelltypen von Menschen und Primaten und zeigt ein diffuses Färbemuster. Chromosomen sind in Metaphasezellen negativ gefärbt. Der Antikörper reagiert nicht mit Zellkernen von Maus oder Ratte.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt Zellkerne von Menschen und Primaten. Der Antikörper reagiert nicht mit Zellkernen von Maus oder Ratte.
Immunogen
Humanes Zellkerne
Anwendung
Beurteilt mittels Immunzytochemie in humanen mesenchymalen Stammzellen aus dem Knochenmark (SCR108). Immunzytochemische Analyse: Eine 1:200-Verdünnung dieses Antikörpers wies Zellkerne in mesenchymalen Stammzellen aus humanem Knochenmark (SCR108) nach. Mittels Immunzytochemie in primären embryonalen Fibroblasten der Maus (PMEF) beurteilt. Immunzytochemische Analyse: Eine 1:200-Verdünnung dieses Antikörpers wies Zellkerne in primären embryonalen Fibroblasten der Maus (PMEF) nicht nach.
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Medizin
Neurale Stammzellenmigration
Weisen Sie Zellkernmarker mit diesem monoklonalen Maus-Antikörper, Anti-Human-Zellkerne-Antikörper, Klon 235-1, Biotin-Konjugat, der zur Verwendung in ICC validiert ist, nach.
Qualität
Mittels Immunzytochemie an humanen A431-Epidermoidkarzinomzellen beurteilt. Immunzytochemische Analyse: Eine 1:200-Verdünnung dieses Antikörpers wies Zellkerne in humanen A431-Epidermoidkarzinomzellen nach.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1, an Biotin konjugiert, in PBS mit 0,1 % Natriumazid und 15 mg/ml BSA.
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 ºC gekühlt und lichtgeschützt in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Humane A431-Epidermoidkarzinomzellen.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cesar A Garcia et al.
NPJ microgravity, 9(1), 92-92 (2023-12-19)
The emerging arena of space exploration has created opportunities to study cancer cell biology in the environments of microgravity and hypergravity. Studying cellular behavior in altered gravity conditions has allowed researchers to make observations of cell function that would otherwise
Ashwani Kumar Gupta et al.
Communications biology, 3(1), 231-231 (2020-05-13)
A fundamental challenge in emulating kidney tissue formation through directed differentiation of human pluripotent stem cells is that kidney development is iterative, and to reproduce the asynchronous mix of differentiation states found in the fetal kidney we combined cells differentiated
Tetsuro Tamaki et al.
Frontiers in physiology, 6, 165-165 (2015-06-18)
Skeletal muscle makes up 40-50% of body mass, and is thus considered to be a good adult stem cell source for autologous therapy. Although, several stem/progenitor cells have been fractionated from mouse skeletal muscle showing a high potential for therapeutic
Yohei Tsukada et al.
Scientific reports, 11(1), 745-745 (2021-01-14)
Angiogenesis contributes to numerous pathological conditions. Understanding the molecular mechanisms of angiogenesis will offer new therapeutic opportunities. Several experimental in vivo models that better represent the pathological conditions have been generated for this purpose in mice, but it is difficult
Kuang-Yui Chen et al.
Communications biology, 3(1), 363-363 (2020-07-11)
Histone H3.3 mutations are a hallmark of pediatric gliomas, but their core oncogenic mechanisms are not well-defined. To identify major effectors, we used CRISPR-Cas9 to introduce H3.3K27M and G34R mutations into previously H3.3-wildtype brain cells, while in parallel reverting the