Merck
MAB4383
Sigma-Aldrich
Anti-Zellkern-Antikörper, Klon 3E1.3
clone 3E1.3, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-Nuclei, Clone 3E1.3 Anti-Nuclei, Nuclei Detection Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E1.3, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Darf nicht reagieren mit
mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Aufnahme
sample type neural stem cell(s)
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Färbt Zellkerne aller menschlichen Zelltypen und erzeugt ein diffuses Kernfärbungsmuster. Chromosomen in Metaphasezellen werden negativ gefärbt.
Immunogen
Aufgereinigter rekombinanter humaner Zellkern
Anwendung
Der Anti-Zellkern-Antikörper, Klon 3E1.3 weist den Zellkern nach und wurde zur Verwendung in FC, IC und IH publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Neurale Stammzellen
Physikalische Form
Flüssig in PBS mit 0,1 % Natriumazid
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate nach Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Weizhe Li et al.
Disease models & mechanisms, 10(12), 1489-1502 (2017-11-01)
Studies of innate glial cell responses for progressive human immunodeficiency virus type one (HIV-1) infection are limited by a dearth of human disease-relevant small-animal models. To overcome this obstacle, newborn NOD/SCID/IL2Rγc-/- (NSG) mice were reconstituted with a humanized brain and
Jyoti Kode et al.
The Indian journal of medical research, 139(4), 585-597 (2014-06-14)
In current era of limb-salvage therapy, pasteurization of bone sarcomas is receiving growing attention as a potential extracorporeal treatment and cost-effective alternative to allografts and radiation before surgical reimplantation. Detailed in vitro and in vivo pre-clinical study to evaluate efficacy
Virginie Lamour et al.
International journal of cancer, 137(5), 1047-1057 (2015-01-27)
Osteopontin (OPN) is a secreted protein involved in most aspects of tumor progression and metastasis development. Elevated OPN expression has been reported in multiple types of cancer including glioblastoma (GBM), the highest grade and most aggressive brain tumor. GBMs contain
Ruslan L Nuryyev et al.
Cell transplantation, 26(11), 1811-1821 (2018-01-18)
The use of regenerative medicine to treat nervous system disorders like ataxia has been proposed to either replace or support degenerating neurons. In this study, we assessed the ability of human neural progenitor cells (hNPCs) to repair and restore the
Qian Li et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(9), 2375-2387 (2014-05-03)
Glioblastoma is the most common adult primary malignant intracranial cancer. It is associated with poor outcomes because of its invasiveness and resistance to multimodal therapies. Human adipose-derived mesenchymal stem cells (hAMSC) are a potential treatment because of their tumor tropism