Merck
LX0260
Supelco
Lösungsbenzin
Practical
Synonym(e):
Petroleum Ether, Petroleum Benzin, Ligroin, Testbenzin
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
232-453-7
bp:
60-80 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.376 (lit.)
bp
60-80 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -7 °C
Dichte
0.656 g/mL at 25 °C (lit.)
0.67-0.69  g/mL at 25 °C
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Practical
Hinweis zur Analyse
Boiling range60-90°CColor (APHA)10 maxDensity at 25°C0.67-0.69g/mLFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standard
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
19.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-7 °C - closed cup