KHGES006HH3
Millipore Express® SHC 0.5/0.2µm, Opticap® XL 600 Capsule
Fittings 9/16 in. HB/HB, Sterile
Synonym(e):
Opticap Sterile XL 600 Millipore Express SHC 0.5/0.2 μm 9/16 in. HB/HB
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Millipore Express® SHC, Opticap® XL Kapsel, sterile, Opticap® XL 600, inlet connection diam. 9/16 in., pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 6.5 in. (16.5 cm)
Materialien
polyethersulfone
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap (Gamma stable)
polysulfone
silicone seal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
irradiated
sterile
Produktlinie
Opticap® XL 600
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore Express®
Parameter
≤3.7 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 23 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
16.5 cm (6.5 in.)
Nennlänge Kartusche
6.5 in. (16.5 cm)
Durchmesser
5.6 cm (2.2 in.)
Filtrationsfläche
590 cm2
Durchm. Einlassanschluss
9/16 in.
Breite Einlass bis Auslass
16.5 cm (6.5 in.)
Durchm. Auslassanschluss
9/16 in.
Verunreinigungen
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrix
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
Blasenpunkt
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
Fitting
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Sonstige Hinweise
- Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: BioProcessing
- Verwendungszweck: Reduziert oder entfernt Mikroorganismen/Keimbelastung
- Gebrauchsanweisung: Beachten Sie den Abschnitt Installation im Benutzerhandbuch für OPTICAP® XL-Kapseln und OPTICAP® XLT-Kapseln
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
- Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Angaben zur Herstellung
3 Autoklavenzyklen von 60 min bei 123 °C; nicht inline dampfsterilisierbar
Hinweis zur Analyse
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM® F838-Methode.
Nach Sterilisation und einem kontrollierten Durchspülen mit einer Wassermenge von 3,0 l wiesen die Proben bei 25 °C weniger als 500 ppb TOC gemäß USP <64> und weniger als 1,3 µS/cm gemäß USP <64> auf.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich