Merck
FGLP04700
Millipore
Fluoropore Membranfilter
Fluoropore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Synonym(e):
PTFE-Membranfilter, Porengröße 0,22 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE membrane
plain filter
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Fluoropore®
Millipore
Parameter
130 °C max. temp.
24 mL/min-cm2 water flow rate
5 L/min-cm2 air flow rate
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
150 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
0.5%
Matrix
Fluoropore®
Porengröße
0.22 μm pore size
85 % porosity
Blasenpunkt
≥1.0 bar, air with methanol at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: FGLP
Filtertyp: Oberflächenfilter
Unsere Fluoropore®-Membran ist eine hydrophobe Polymermembran aus Polytetrafluorethylen (PTFE), die an einen Träger aus Polyethylen hoher Dichte gebunden ist, um die Handhabungseigenschaften des Filters für normale Anwendungen zu verbessern. Fluoropore-Membranen bieten eine breite chemische Kompatibilität, hohe Durchflussraten und Konsistenz. (Hinweis: Produkte mit Katalognummern, die „FHUP“ enthalten, sind nicht laminiert oder werden ohne Unterlage hergestellt.)
Unsere Omnipore-Membran ist eine hydrophile PTFE-Membran, die mit nahezu allen Lösungsmitteln, Säuren und Laugen kompatibel ist.
Eigenschaften und Vorteile:
- Biologisch und chemisch inert
- Hohe Porosität ergibt hohe Durchflussraten
- Hydrophobe und hydrophile PTFE-Varianten für die Filtration wässriger und organischer Proben verfügbar
Anwendungen:
- Fluoropore-Membran: Klärung von Säuren, Basen und Lösungsmitteln; Luftüberwachung; Filterung und Entlüftung von Gasen; UV-Spektroskopie
- Omnipore-Membran: Filtration von wässrigen Lösungen, Klären von Säuren und Laugen
Anwendung
  • Klärung von Säuren, Basen und Lösungsmitteln
  • Filtern oder Entlüften von Gasen
  • UV-Spektroskopie
  • Partikelüberwachung
  • HPLC, UPLC, LC-MS/MS mobile Phasenfiltration
  • Analyse auf Mikroplastik
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung (Retention) von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
  • Verwendungszweck: Retention oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
  • Anwendungshinweise: Die sterilisierende Filtration einer Flüssigkeit durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) dient der wirksamen Entfernung biologischer Verunreinigungen wie Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nadine Borduas-Dedekind et al.
Chimia, 74(3), 142-148 (2020-03-22)
During their atmospheric lifetime, organic compounds within aerosols are exposed to sunlight and undergo photochemical processing. This atmospheric aging process changes the ability of organic aerosols to form cloud droplets and consequently impacts aerosol-cloud interactions. We recently reported changes in