HX0608
Salzsäure -Lösung
OMNITRACE® Ultra
Synonym(e):
Muriatic Acid, HCl
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Salzsäure -Lösung, OmniTrace Ultra
Qualität
for inorganic trace analysis
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
Dampfdruck
190 hPa ( 20 °C)
Form
liquid
Konzentration
≥30 -50% in hydrofluoric acid
pH-Wert
<1 (20 °C in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
(Solidification point: -30 °C (-22 °F))
Löslichkeit
soluble (Water: Soluble)
Dichte
ca.1.19 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.