Wichtige Dokumente
HAWP047A0
Millipore
AO Pak Filters 0.45µm 47mm white plain
Microbiological analysis
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
autoclavable
hydrophilic
Verpackung
box of 10 envelopes containing 10 pak
Filterdurchm.
47 mm
Porengröße
0.45 μm pore size
Aufnahme
sample(s) (environmental)
sample type beverage(s)
sample type cosmetics
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type beer
sample type wine
sample type cider
sample type soft drink
sample type bottled water
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
AO Pak filters - 10 resealable envelopes containing 10 filters and 10 pads, requires autoclaving.
Anwendung
Mikrobiologische Analyse
Verpackung
10 wiederverschließbare Umschläge mit 10 Membranen und 10 Kartonscheiben. Autoklavieren erforderlich.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)