Merck
HAWG02500
Millipore
MF-Millipore Membranfilter, 0,45 µm Porengröße, mit Netzaufdruck
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white, gridded
Synonym(e):
MCE-Membranfilter, Porengröße 0,45 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Qualitätsniveau
Beschreibung
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 100 discs
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Durchmesser
25 mm
Filterdurchm.
25 mm
Dicke
150 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
2.5%
Farbe
white
Brechungsindex
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.45 μm pore size
79 % porosity
Kapazität
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
155 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
Blasenpunkt
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Anwendung
  • Klärung wässriger Lösungen
  • Partikelentfernung
  • Partikelanalyse
  • Mikrobiologische Analyse
  • Isolierung virusähnlicher Partikel im Abwasser
  • Mikroplastikanalyse für Wasserqualitätsbestimmung
  • Nuklearsäurebindung, einschließlich eDNA
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
  • Verwendungszweck: Retention oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
  • Anwendungshinweise: Die Sterilfiltration von Flüssigkeiten durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilze und Hefe, wirksam. Für die selektive Rückhaltung von größeren biologischen Verunreinigungen kann eine Flüssigfiltration durch Membranen mit einer Porengröße von 0,45 μm (oder größer) eingesetzt werden, um Mikroorganismen einzufangen und ihr Wachstum für die nachfolgende Kultivierung und Analyse zu fördern.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort, fernab von Wärmequellen aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3