Wichtige Dokumente
FCMAB302F
Sigma-Aldrich
Milli-Mark®-Anti-Brachyury-FITC-Antikörper, Klon 3E4.2
clone 3E4.2, Milli-Mark®, from mouse
Synonym(e):
T brachyury (mouse) homolog, T brachyury-like, T protein, T, brachyury homolog (mouse), transcription factor T
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E4.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Milli-Mark®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TBXT(6862)
Allgemeine Beschreibung
Das Brachyury-Protein ist ein T-Box-Transkriptionsfaktor, der einer der frühesten Indikatoren für die Mesodermbildung während der Embryonalentwicklung ist. Während die Familie der Brachyury-Proteine für die Bildung des posterioren Körpers bei allen Wirbeltieren von entscheidender Bedeutung ist, wurde gezeigt, dass Brachyury sowohl während der Gastrulations- als auch Neurulationsphase als auch im sich entwickelnden Notochord exprimiert wird. Entsprechend treten bei Mutationen im Brachyury-Gen als direkte Folge schwere vertebrale Fehlbildungen auf. Darüber hinaus weisen aktuelle Erkenntnisse darauf hin, dass die Dysregulation von Brachyury möglicherweise auch mit der Bildung von Chordomen in Verbindung steht, maligne Tumoren, die sich entlang der Wirbelsäule entwickeln.
Spezifität
Der Antikörper erkennt Brachyury.
Immunogen
Synthetisches humanes Brachyury-Peptid, AS 224–435.
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Mesenchymale Stammzellen
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Milli-Mark-Anti-Brachyury-FITC-Antikörper, Klon 3E4.2, ist ein Antikörper gegen Brachyury zur Verwendung in FC.
Qualität
Beurteilt mittels Durchflusszytometrie mit ES-Zellen der Maus (CMTI-2)
Zielbeschreibung
47 kDa berechnet
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1k, konjugiert an FITC in PBS mit 0,1 % Natriumazid und 15 mg/ml BSA.
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C gekühlt und lichtgeschützt bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
ES-Zellen der Maus (CMTI-2)
Rechtliche Hinweise
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich unautorisierter kommerzieller Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
John Henry Owen et al.
Journal of neurosurgery, 128(3), 701-709 (2017-04-22)
OBJECTIVE Chordomas are rare malignant tumors thought to arise from remnants of the notochord. They can be located anywhere along the axial skeleton but are most commonly found in the clival and sacrococcygeal regions, where the notochord regresses during fetal