178501
Palmostatin B
≥95% (HPLC), solid, APT1 inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
APT1-Inhibitor, Palmostatin B, APT1-Inhibitor
Größe auswählen
250,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
250,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
APT1-Inhibitor, Palmostatin B, The APT1 Inhibitor, palmostatin B controls the biological activity of APT1.
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Sonstige Hinweise
Dekker, F., et al. 2010. Nat. Chem. Biol.6, 449.
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable