FCMAB183F
Milli-Mark® Anti-CD16-FITC Antibody, clone DJ130c
clone DJ130c, Milli-Mark®, from mouse
Synonym(e):
Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III-A, IgG Fc receptor III-2, Fc-gamma RIII-alpha, Fc-gamma RIIIa, Fc-gamma RIII, FcRIIIa, FcRIII, FcR-10, CD16a antigen
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
DJ130c, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Milli-Mark®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FCGR3A(2214)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunoglobuline & Immunologie
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
PBMCs
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable