F1903
Fibronectin 40 kDa α Chymotryptic Fragment (Heparin-binding region), Human purified
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Mol-Gew.
40 kDa
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Aufnahme
sample type epithelial cells
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... FN1(2335)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Human sourced raw material used in the production of this product tested negative for hepatitis B virus, hepatitis C virus (HCV), human immunodeficiency virus type-1 (HIV-1) and type-2 (HIV-2), human T-cell lymphotropic virus (HTLV-1 and HTLV-2) and Treponema pallidum. Handle as if potentially infectious.
Anwendung
Affinity chromatography
Possibly for molecular mapping of fibronectin function
Cell attachment and integrin signaling assays
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Protokolle
Fibronectin auf die gewünschte Konzentration verdünnen. Die optimalen Anhaftungsbedingungen sind vom Zelltyp und der Anwendung abhängig. Die typische Beschichtungskonzentration beträgt 1–5 ug/cm2. Protokoll, Produkte und häufig gestellte Fragen zur Fibronectin-Beschichtung.
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.