EZCL-31K
Canine Leptin ELISA Kit
measures Leptin in 20 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Synonym(e):
Canine Leptin Kit, Leptin ELISA
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Canine Leptin ELISA,
Speziesreaktivität
canine
Qualitätsniveau
Verpackung
kit of 1 × 96 wells
Parameter
20 μL sample volume (4hr assay)
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
Anwendung(en)
research use
assay range
inter-assay cv: 6-7%
intra-assay cv: 2-6%
sensitivity: 0.21 ng/mL
standard curve range: 0.78-50 ng/mL
accuracy: 100-106%
Nachweisverfahren
colorimetric (450nm/590nm)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
This Is a 4-hour room temperature assay using 20 μL sample size
Research Category: Metabolism
Research Sub-Category: Obesity, Metabolic Disorders