TS-1L-BK
Anti-IgG/C3d, polyspezifisches Anti-Humangenetik-Blutgruppenbestimmungsreagens
BIOSCOT™ Anti-IgG/C3d, Polyspecific Anti-Human Globulin Blood Grouping Reagent
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
unpurified
Klon
BRIC-8, polyclonal
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 L
Hersteller/Markenname
BIOSCOT™
Konzentration
9-20 mg/mL protein (Total Protein Range)
Methode(n)
agglutination assay: suitable
pH-Wert
7.1-7.3
Isotyp
IgG
IgM
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Enthält 0,1 % (w/v) Natriumazid
Durch einen 0,22-μm-Endfilter filtriert
Haltbarkeit: 24 Monate ab dem Filtrationsdatum
Produktformulierung erfüllt die Anforderungen gemäß Anhang IV der EU IVD-Verordnung zur Unterstützung der CE-Anmeldung.
Nur zur In-vitro-Verwendung
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable