EZHR
Human Resistin ELISA Kit
measures and quantifies Resistin levels in 20 μL serum or plasma
Synonym(e):
Resistin ELISA Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Human Resistin ELISA, This Human Resistin ELISA is used to measure & quantify Resistin levels in Metabolism & Endocrine research.
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
human
Verpackung
kit of 1 × 96 wells
Parameter
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 90-108%
linearity: 83-100%
sensitivity: 0.16 ng/mL
standard curve range: 0.16-10 ng/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research use
Nachweisverfahren
colorimetric (450nm/590nm)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
No cross reactivity with mouse resistin
Anwendung
Stoffwechsel
Obesity
Metabolic Disorders
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system, Respiratory Tract