Wichtige Dokumente
EGARDT1X1
Milli-Q
E-Gard® Aufbereitungspack
Designed to remove trace of ionic contaminants affecting specific applications.
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
removes trace contaminants
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
E-Gard®
Methode(n)
ion chromatography: suitable
Höhe
32 cm (12.6 in.)
Kompatibilität
for use with Elix® Advantage
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
E-Gard® Aufbereitungspack wurde entwickelt, um die Qualität von Reinwasser zu verbessern, indem Spuren von ionischen Verunreinigungen entfernt werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • E-Gard® Aufbereitungspack enthält eine Kombination aus Aufreinigungsmedien für die wirksame Entfernung von Spurenverunreinigungen, die die Wasserreinheit beeinträchtigen.
  • Hergestellt aus Polypropylen und Polyethylen, die sich zum Herstellen von reinem und ultrareinem Wasser eignen und für geringe Mengen von organischen und ionischen Extractables qualifiziert sind.
  • Ionenaustauscher-Kartusche
Rechtliche Hinweise
E-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany