EFHAW250
EZ-Fit® Filtrationseinheit
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 250 mL, pkg of Single packaging (EFHAW250I), pkg of Bulk packaging (EFHAW250B), suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Synonym(e):
EZ-Fit® Filtrationseinheit mit saugfähiger Einlage, Membranfiltereinheit aus einer gerasterten Zellulosemischester-Membran für die Keimbelastungsprüfung
Empfohlene Produkte
Materialien
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Qualitätsniveau
Agentur
ISO 7004
Beschreibung
General microbiological analysis
Sterilität
electron beam irradiated
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Hersteller/Markenname
EZ-Fit®
Verpackung
pkg of Bulk packaging (EFHAW250B)
pkg of Single packaging (EFHAW250I)
Kapazität
250 mL
Filterdurchm.
47 mm
Trichterkapazität
100 mL
Volumen
250 mL
Porengröße
0.45 μm pore size
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
sample type food(s)
Eignung
suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® System
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die Filtrationseinheiten sind mit Elektronenstrahlen bestrahlt, ein belüfteter Deckel bedeckt die Probe während der Filtration und ein 360°-Rand verhindert die versehentliche Berührung der Membranfiltrationsfläche mit der Pinzette während des Membrantransfers, um die Proben vor Kontamination zu schützen und gleichzeitig zuverlässige Ergebnisse bei der mikrobiellen Zählung sicherzustellen.
Die EZ-FIT®-Azure-Funktion macht die EZ-FIT®-Filtrationseinheit mit einem transparenten Trichter und rundum angebrachten Füllstandsanzeigen für ein einfaches Befüllen aus jedem Winkel noch ergonomischer und praktischer. Das innovative Design der Trichtereinheit verhindert Leckagen und einen Proben-Bypass an der Membran.
Die Einheiten mit blauem Unterteil bieten zusätzliche Flexibilität: Nach der Filtration kann entweder die Membran auf eine Agarplatte überführt oder die Einheit durch Zugabe eines Flüssigmediums in eine Petrischale umfunktioniert werden.
Die Filtrationseinheiten entsprechen internationalen Standards und minimieren Probenrückstände. Die Einheiten können gestapelt werden, um Platz im Arbeitsbereich zu sparen. Dieses Einwegprodukt ist für die EZ-FIT®-Filtrationsleiste konzipiert, die mit speziellen EZ-FIT®-Filterhaltern ausgestattet ist.
Anwendung
Verpackung
EFHAW250B: Großpackung mit Schutzbeutel (48 Einheiten/Packung)
Rechtliche Hinweise
konfiguriert für
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Artikel
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.
Verwandter Inhalt
Sauberes Trinkwasser ist für die Produktion von Lebensmitteln und Getränken unerlässlich. In diesem Artikel wird ein Überblick über die chemische und mikrobiologische Prüfung von Trinkwasser in Bezug auf Qualität und Sicherheit gegeben.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.