Wichtige Dokumente
DR1075
Sigma-Aldrich
Anti-TARDBP Mouse mAb (2E2-D3)
liquid, clone 2E2-D3, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-TAR DNA Binding Protein
Größe auswählen
100 μG
456,00 €
456,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
456,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
456,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2E2-D3, monoclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TARDBP(23435)
Allgemeine Beschreibung
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~45 kDa TARDBP protein.
Recognizes the ~45 kDa TARDBP protein in A431 and HeLa cells and human leiomyosarcoma tissue.
This Anti-TARDBP Mouse mAb (2E2-D3) is validated for use in Immunoblotting, Immunocytochemistry, Paraffin Sections for the detection of TARDBP.
Immunogen
Full-length, recombinant human TARDBP (aa 1-261), expressed as a GST fusion protein.
Anwendung
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Paraffin Sections (5 &microg/ml)
Warnhinweis
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Physikalische Form
In PBS, pH 7.7.
Rekonstituierung
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Hinweis zur Analyse
Negative Control
293T cells
Positive Control
A431 cells, Human leiomyosarcoma tissue, HeLa cells
Sonstige Hinweise
Ilieva, E,V., et al. 2010. Free Radic. Biol. Med.48, 1302.
Wils H, et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A107 3858.
Foulds, P,G., et al. 2009. Acta Neuropathol.118 647.
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable