Wichtige Dokumente
CN06F1001
Millipore
*PP PLEAT CART 0.6UM 10C-F
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene
Porengröße
0.6 μm nominal pore size
0.6 μm pore size
Kartuschencode
Code F (double open end w/flat gaskets)
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Filterelement