CF0F012P5
Kit: Milli-Q® für organikfreies Wasser (Speisung aus Ionenaustauschern)
For use with AFS® (1999-2012) and Milli-Q® Bowl systems with DI feed water.
Verpackung
pkg of 1 kit
Hersteller/Markenname
Milli-Q®
Porengröße
0.22 μm pore size
Kompatibilität
for use with AFS® (1999-2012)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Kit: Milli-Q® für organikfreies Wasser (Speisung aus Ionenaustauschern) ist ein Verbrauchsartikel für die Wasseraufbereitung zur Verwendung mit AFS® (1999–2012) und Milli-Q® 4-Fach-Systemen mit Speisung aus Ionenaustauschern.
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise:
- Retention von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration
- Anwendung: Allgemeine Laboranalyse
- Verwendungszweck: Wasseraufbereitung
- Gebrauchsanweisung: Dieser Artikel liefert durch 0,22-µm-Membranen in Sterilisationsqualität filtriertes Wasser. Lesen Sie bitte die Anleitungen im Abschnitt „Using the System“ in der Gebrauchsanweisung (auf dem mit dem System gelieferten USB-Stick enthalten)
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
- Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13