CBL1512F
Anti-Integrin αM [CD11b] Antibody, clone OX-42, FITC conjugated
clone OX-42, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
CD11b
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
OX-42, monoclonal
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Itgam(25021)
Verwandte Kategorien
Spezifität
FUSION PARTNER: NSO myeloma cell line.
Anwendung
Immunohistochemical studies of rat fresh frozen tissue sections following either periodate-lysine-paraformaldehyde (PLP) fixation, or acetone. Works on very lightly PFA fixed, frozen tissues. (perfusion only 4% PFA 10-15′ no post-fix).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Verlinkung
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable