Merck
BCYT1-33K-PX15
Millipore
MILLIPLEX® Rinder-Zytokin/Chemokin vorgemischter magnetischer Bead-Panel 1, 15-fach – Immunologie-Multiplex-Assay
Synonym(e):
Cytokine assay kit
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.47
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Speziesreaktivität
bovine
Hersteller/Markenname
Milliplex®
Methode(n)
multiplexing: suitable
Nachweisverfahren
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Entzündungs- und Immunzellreaktionen sind wesentlich für die Erhaltung der Homöostase. Entzündungen spielen eine zentrale Rolle bei der Ätiologie vieler immunologisch verwandter Erkrankungen wie Infektionskrankheiten, Osteoarthritis und Atemwegserkrankungen sowie bei neurologischen, metabolischen und kardiovaskulären Erkrankungen und sogar Krebs. Bisher war die Fähigkeit, Zytokin- und Chemokinwerte in Rinderproben zu messen jedoch primär auf ELISA beschränkt. Forschende können durch die Verwendung unseres MILLIPLEX® Rinder-Zytokin/Chemokin-Panel 1 auf der Grundlage von Luminex® xMAP Technologie nun mehrere Entzündungsbiomarker gleichzeitig messen.Der MILLIPLEX® Rinder-Zytokin/Chemokin-Panel 1 mit magnetischen Beads ist ein 15-faches Kit für die gleichzeitige Quantifizierung aller folgenden Analyten in Serum-, Plasma- und Gewebekulturüberstandproben: IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8 (CXCL8), IL-10, IL-17A, IL-36RA (IL-1F5), IP-10 (CXCL10), MCP-1 (CCL2), MIP-1α (CCL3), MIP-1β (CCL4), TNFα und VEGF-A. MILLIPLEX® bietet die breiteste Auswahl an Analyten für ein breites Spektrum von Erkrankungszuständen und Spezies. Nach Auswahl der gewünschten Analyten können Sie sich darauf verlassen, dass Sie dank der Qualität jedes unserer Kits zuverlässige Ergebnisse erhalten. Neben den im Protokoll gelisteten Assay-Eigenschaften gehören zu den anderen im Validierungsprozess beurteilten Leistungskriterien: Kreuzreaktivität, Verdünnungslinearität, Kit-Stabilität und Probenverhalten (z. B. Nachweisbarkeit und Stabilität). Jeder Panel und jedes Kit entspricht strengen Herstellungskriterien, um eine Reproduzierbarkeit über alle Chargen hinweg zu gewährleisten.Jedes MILLIPLEX® Panel und Kit enthält:Qualitätssicherung (QC) zum Qualifizieren der Assay-LeistungVergleich von Standard- (Kalibrierung) und QC-Chargen mit einer Referenzcharge, um Konsistenz über alle Chargen hinweg sicherzustellenOptimierte Serummatrix, um die native Analytenumgebung zu imitierenNachweisantikörper-Cocktails für konsistente Analytprofile innerhalb eines PanelsDer MILLIPLEX® Rinder-Zytokin/Chemokin-Panel 1 mit magnetischen Beads ist Teil des vielseitigsten Systems, das für die Zytokin- und Chemokin-Forschung erhältlich ist. Von unseren einzelnen bis zu Multiplex-Biomarkerlösungen arbeiten wir mit Ihnen an Konzept, Entwicklung, analytischer Validierung und erstellen die umfassendste Bibliothek, die für den Proteinnachweis und die Proteinquantifizierung verfügbar ist.
Spezifität
Die Kreuzreaktivität zwischen den Antikörpern und allen anderen Analyten in diesem Panel ist nicht nachweisbar oder vernachlässigbar.
Anwendung
Der Bead-basierte Rinder-Zytokin/Chemokin-Multiplex-Zytokin-Panel, der die Luminex® xMAP Technologie nutzt, ermöglicht die gleichzeitige Analyse von 15 Zytokin- und Chemokin-Biomarkern in Rinderserum, -plasma und -zellkulturproben.Dies ist ein Über-Nacht-Inkubations-Assay (oder Sie können bei Raumtemperatur unter schütteln für 2 Stunden inkubieren).Es können maximal 25 μl 1:2-verdünntes Serum oder Plasma je Well verwendet werden. Gewebekultur- oder andere Medien können unverdünnt oder geeignet in Kontrollmedium verdünnt verwendet werden.Dieses Kit kann für die Analyse von allen Rinder-Zytokin/Chemokin-Panel-1-Analyten in Serum, Plasma oder Gewebe-/Zell-/Tumorkulturüberstand verwendet werden.Verfügbare Analyten:IFNγ;IL-1α;IL-1β;IL-4;IL-6;IL-8;IL-10;IL-17A;MIP-1α;IL-36RA;IP-10;MCP-1;MIP-1β;TNFα;VEGF-A
Verpackung
96-Well-Platte
Lagerung und Haltbarkeit
Die empfohlene Lagertemperatur für die Kitkomponenten ist 2–8 °C.
Rechtliche Hinweise
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Respiratory Tract
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. Could you provide a table for analytes and bead numbers (regions) to load into the instrument software?
    1 Antwort
    1. The kit protocol provided with the equipment settings includes a listing of the analytes and bead numbers or regions. This information is available after the assay procedures.
      Hilfreich?