AP309P
Goat Anti-Human IgG Antibody, HRP conjugate
1.0 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
The reagent is an affinity purified antibody from goat. The purified antibody is conjugated to horseradish peroxidase (HRP) and stabilized in buffer.
Anwendung
Immunohistochemistry: 1:200-1:500 (1-4)
Immunocytochemistry: 1:200-1:500 (1-4)
Western Blot, chromogenic: 1:200-1-500
Western Blot, chemiluminescent: 1:2,000-1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable