Merck
AP113P
Sigma-Aldrich
Anti-Human-IgG-Antikörper der Ziege, Fc, HRP-Konjugat
Chemicon®, from goat
Synonym(e):
Anti-Human IgG HRP, Goat Anti-Human IgG
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunglobulin G (IgG) ist der am häufigsten vorkommende Antikörper-Isotyp in Humanserum. Es existiert als vier Isotypen: IgG1, IgG2, IgG3 und IgG4. Die Struktur von IgG ist gekennzeichnet durch vier Polypeptidketten mit zwei identischen Schwerketten (H) und zwei identischen λ-Leichtketten (L). Diese Ketten sind durch Disulfidbindungen miteinander verbunden. IgG wird von B-Zellen produziert.
Immunogen
Human-IgG
Anwendung
Anti-Human-IgG-Antikörper der Ziege, Fc, HRP-Konjugat, wurde im Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA)(1:3.000) verwendet.
Er eignet sich auch für den Einsatz in folgenden Bereichen:
  • Enzym-Immunoassay (EIA) mit OPD: 1:5.000–1:100.000
  • Immunhistochemie 1:500–1:5.000
  • Western Blot
Biochem./physiol. Wirkung
Immunglobulin G (IgG) ist an der antikörperabhängigen zellvermittelten Zytotoxizität (ADCC) beteiligt. Es unterstützt die Aktivierung des klassischen Signalwegs des Komplementsystems. Es neutralisiert Viruspartikel und Toxine. Maternales IgG wird durch die Plazenta zum Fötus übertragen und ist wesentlich für den Schutz von Neugeborenen vor Infektionskrankheiten. Die Messung des IgG-Spiegels bei Patienten, die mit dem schweren akuten respiratorischen Syndrom Coronavirus(SARS-CoV)-2 infiziert sind, kann zur Beurteilung des Schweregrads und der Prognose der Coronavirus-Erkrankung 2019 (COVID‐19) herangezogen werden.
Physikalische Form
Lyophilisiert. Puffer = 0,01 mol/l Natriumphosphat, 0,25 mol/l NaCl, pH-Wert 7,6 mit 15 mg/ml BSA. Enthält keine Konservierungsmittel.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sally Esmail et al.
Cell reports methods, 1(2), 100011-100011 (2021-07-09)
We have developed a rapid, accurate, and cost-effective serologic test for SARS-CoV-2 virus, which caused the COVID-19 pandemic, on the basis of antibody-dependent agglutination of antigen-coated latex particles. When validated using plasma samples that are positive or negative for SARS-CoV-2
PCSK9 prosegment chimera as novel inhibitors of LDLR degradation.
Saavedra, YG; Zhang, J; Seidah, NG
Testing null
Tara Bancroft et al.
Cellular immunology, 304-305, 35-43 (2016-05-24)
The recent increase in cases of whooping cough among teenagers in the US suggests that the acellular Bordetella pertussis vaccine (aP) that became standard in the mid 1990s might be relatively less effective than the whole-bacteria formulation (wP) previously used
Margherita Passariello et al.
Scientific reports, 11(1), 11046-11046 (2021-05-28)
Among the therapies against the pandemic SARS-CoV-2 virus, monoclonal Antibodies (mAbs) targeting the Spike glycoprotein represent good candidates to interfere in the Spike/ACE2 interaction, preventing virus cell entry. Since anti-spike mAbs, used individually, might be unable to block the virus
Dorothee Winterberg et al.
Journal of clinical medicine, 10(12) (2021-07-03)
B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia (BCP-ALL) is the most frequent malignancy in children and also occurs in adulthood. Despite high cure rates, BCP-ALL chemotherapy can be highly toxic. This type of toxicity can most likely be reduced by antibody-based immunotherapy