Merck
AP1004700
Millipore
Zellulosefaser-Membranfilter
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Absorbierende Einlage
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cellulose fiber
plain filter
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
Durchmesser
47 mm
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
0.031-0.039 in.
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
  • Die absorbierenden 47-mm-Einlagen aus Zellulose sind perfekt für die Kultivierung von Mikroorganismen auf Membranen.
  • Die absorbierenden Einlagen schützen die Membran unter hohem Druck oder bei schneller Fließgeschwindigkeit.
  • Zur Verstärkung von Filtern in Millipore-Monitoren für die Kontaminationsanalyse.
  • Wenn die Einlagen mit Nährmedium gesättigt sind, können sie auch zur Kultivierung von Mikroorganismen auf Membranen verwendet werden.
  • 100 Stück pro Packung.
Anwendung
  • Überwachung der Luftqualität
  • Umweltüberwachung
  • Überwachung der Aerosolkontamination
  • Zum Schutz von Membranfiltern bei hohem Druck oder schnellem Durchfluss
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Sie verhindern eine Beschädigung der Membran unter hohem Druck oder bei schneller Fließgeschwindigkeit.
  • Abstandshalter ermöglichen die Kombination mehrerer Filtrationsschritte in einen einzelnen Prozessschritt, was Zeit spart.
  • Gittergewebe-Abstandshalter erhöhen den Durchfluss und den Durchsatz.
  • Die Abstandshalter verhindern, dass der nachgelagerte Siebfilter die Poren des vorgelagerten Filters zusetzt.