Merck
AP1003700
Millipore
Zellulosefaser-Membranfilter
Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Absorbierende Einlage
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cellulose fiber
plain filter
white filter
Beschreibung
37 mm, cellulose support pads are used to reinforce filters in Millipore′s monitors for contamination analysis. When saturated with growth medium, they can also be used for culturing microorganisms on membranes. Comes in a pack of 100.
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
Durchmesser
37 mm
Filterdurchm.
37 mm
Dicke
0.031-0.039 in.
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Absorbierende 37-mm-Einlage; Stützeinlagen aus Cellulose werden zur Verstärkung von Filtern in Millipore-Monitoren für die Kontaminationsanalyse verwendet. Gesättigt mit Nährmedium können sie auch zur Kultur von Mikroorganismen auf Membranen verwendet werden. 100 St./Pkg.
Anwendung
  • Überwachung der Luftqualität
  • Umweltüberwachung
  • Überwachung der Aerosolkontamination
  • Zum Schutz von Membranfiltern bei hohem Druck oder schnellem Durchfluss
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Kwang-Zin Lee et al.
Cell host & microbe, 20(6), 716-730 (2016-11-28)
Besides digesting nutrients, the gut protects the host against invasion by pathogens. Enterocytes may be subjected to damage by both microbial and host defensive responses, causing their death. Here, we report a rapid epithelial response that alleviates infection stress and protects
Chuqin Huang et al.
Frontiers in immunology, 11, 478958-478958 (2021-03-23)
The humoral immune response to bacterial or fungal infections in Drosophila relies largely on a transcriptional response mediated by the Toll and Immune deficiency NF-κB pathways. Antimicrobial peptides are potent effectors of these pathways and allow the organism to attack
Stefanie Limmer et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(42), 17378-17383 (2011-10-12)
An in-depth mechanistic understanding of microbial infection necessitates a molecular dissection of host-pathogen relationships. Both Drosophila melanogaster and Pseudomonas aeruginosa have been intensively studied. Here, we analyze the infection of D. melanogaster by P. aeruginosa by using mutants in both