V6627
Anti-Vascular Endothelial Growth Factor antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-VEGF
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 5-15 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VEGFA(7422)
Verwandte Kategorien
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable