Wichtige Dokumente
ABS446
Sigma-Aldrich
Anti-GPVI-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
GPVI Antibody, Glycoprotein VI, GPIV, Platelet glycoprotein VI precursor, GP6, Glycoprotein 6
Größe auswählen
100 μG
421,00 €
421,00 €
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
421,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
421,00 €
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GP6(51206)
Allgemeine Beschreibung
Glykoprotein 6 (GP6), auch Glykoprotein VI (GPVI) genannt, ist ein Mitglied der Immunglobulin-Superfamilie und eng mit der Gammakette des Fc-Rezeptors (FcRgamma) und natürlichen Killerrezeptoren verwandt. GP6 ist ein Kollagenrezeptor, der an der Kollagen-induzierten Thrombozytenadhäsion und -aktivierung beteiligt ist und zur Bildung von arteriellen und venösen Thromben beitragen kann. GP6 ist ein Membran-Glykoprotein, das bei der gerinnungsfördernden Thrombozytenaktivität und anschließenden Thrombus- und Fibrinbildung eine entscheidende Rolle spielt. GP6 wird in Megakaryozyten und Thrombozyten exprimiert. Am GP6-Signalweg sind FcRgamma, Src-Kinasen (vermutlich Fyn/Lyn) und das Adapterprotein LAT beteiligt, was zur Aktivierung von Phospholipase C gamma2 führt. Es wurde nachgewiesen, dass Blutgerinnungsstörungen, wie die Thrombozyten-Typ-11-bedingte Gerinnungsstörung (BDPLT11), eine leichte bis mäßige Gerinnungsstörung infolge fehlerhafter Thrombozyten-Aktivierung und -aggregation in Reaktion auf Kollagen, durch GP6-Defekte verursacht wird.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt den C-Terminus von GPVI.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das dem C-Terminus von humanem GPVI entspricht.
Anwendung
Anti-GPVI-Antikörper ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper, der auf Glykoprotein 6 gerichtet ist und in Western Blots, IHC und Immunfluoreszenz getestet wurde.
Immunhistochemische Analyse: Mit 10 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde GPVI in humanem Herzgewebe nachgewiesen.
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit 20 μg/ml einer repräsentativen Charge wurde GPVI in humanen Herzzellen nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blotting/Peptidinhibitionsassay in A20-Zelllysat.
Analyse mittels Western Blotting/Peptidinhibitionsassay: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde GPVI in 15 µg A20-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 115 kDa gemessen. UniProt beschreibt 3 Isoformen bei ~ 35 kDa, ~ 37 kDa und ~ 67 kDa.
Verlinkung
Ersetzt: MABT473
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Biswajit Saha et al.
Science advances, 7(30) (2021-07-23)
Platelets extravasate from the circulation into tumor microenvironment, enable metastasis, and confer resistance to chemotherapy in several cancers. Therefore, arresting tumor-platelet cross-talk with effective and atoxic antiplatelet agents in combination with anticancer drugs may serve as an effective cancer treatment
Benjamin E J Spurgeon et al.
Current protocols, 1(5), e112-e112 (2021-05-06)
Platelets are small blood cells that contribute to hemostasis, immunity, and inflammation. Characterization of platelet surface markers allows for differentiation of activated platelets from resting platelets, diagnosis of platelet disorders, and investigation of platelet biology and pathology. In this article