ABN1382
Anti-DGL-α Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Sn1-specific diacylglycerol lipase alpha, DGL-alpha, Neural stem cell-derived dendrite regulator, DGL-α
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DAGLA(747)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected DGL-α in mouse brain tissue (Berghuis, P., et al. (2007). Science. 316:1212-1216).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected DGL-α in 10 µg of mouse cerebellum tissue lysate.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable