Merck
ABN1362
Sigma-Aldrich
Anti-RBPMS-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
RNA-binding protein with multiple splicing, RBPMS, RBP-MS, Heart and RRM expressed sequence, Hermes
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RBPMS(11030)
Allgemeine Beschreibung
RNA-Bindungsprotein mit Mehrfach-Spleißen (UniProt Q93062; auch als Heart and RRM expressed sequence, Hermes, RBP-MS bekannt) wird beim Menschen vom RBPMS-Gen, auch HERMES genannt, (Gen-ID 11030) codiert. RBPMS ist ein Mitglied der RRM(RNA-Erkennungsmotiv)-Familie der RNA-Bindungsproteine. Eine transkriptomweite Studie mit Photoactivatable-Ribonucleoside-Enhanced Crosslinking and Immunoprecipitation (PAR-CLIP) in HEK293-Zellen zeigt sowohl exonisch reife als auch intronische Prä-mRNA-Bindungsstellen in Übereinstimmung mit der nukleären und zytoplasmischen Lokalisierung der Proteine der RRM-Familie. RBPMS wird ausschließlich in Ganglionzellen der Netzhaut (RGC) und verdrängten RGC (dRGC) exprimiert. Die RBPMS-Expression kann daher als RGC-Marker genutzt werden, und der RBPMS-Genpromoter könnte zur Steuerung der RGC-spezifischen transgenen Expression genutzt werden.
Spezifität
Eine Reaktion mit allen fünf gespleißten Isoformen (UniProt Q93062-1 bis Q93062-5) wird erwartet.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das einer Sequenz der N-terminalen Region von menschlichem RBPMS entspricht.
Epitop: N-terminale Region.
Anwendung
Der Anti-RBPMS-Antikörper ist ein Antikörper gegen RBPMS zur Verwendung in Western Blots und Immunfluoreszenz-Anwendungen.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Sensorik und PNS
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies endogenes RBPMS in Netzhautextrakten von Mäusen und Ratten sowie exogen exprimiertes menschliches RBPMS in transfizierten HEK293T-Zellen nach (Rodriguez, A.R., et al. (2014). J. Comp. Neurol. 522(6):1411-1443).
Analyse mittels Immunfluoreszenz: Eine repräsentative Charge wies die RBPMS-Immunreaktivität, die hauptsächlich mit den Zellkörpern in der Ganglionzellschicht (GCL) in Zusammenhang steht, von in Paraformaldehyd fixierten Mausnetzhäuten mittels Fluoreszenzimmunhistochemie an ganzen Netzhäuten nach (Rodriguez, A.R., et al. (2014). J. Comp. Neurol. 522(6):1411-1443).
Analyse mittels Immunfluoreszenz: Eine 1:5.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies die RBPMS-Immunreaktivität in Zellen der Ganglionzellschicht (GCL) von in Paraformaldehyd fixierten Mausnetzhäuten mittels Fluoreszenzimmunhistochemie nach (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Nicholas Brecha, David Geffen School of Medicine at UCLA).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Embryonalstammzellen(mESC)-Lysat von Mäusen.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wiesen RBPMS in 10 µg Embryonalstammzellen(mESC)-Lysat von Mäusen nach.
Zielbeschreibung
~ 25 kDa gemessen
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in PBS mit 1 % BSA und 0,09 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alexandra Bernardo-Colón et al.
Frontiers in neuroscience, 13, 719-719 (2019-07-30)
Indirect traumatic optic neuropathy (ITON) is a condition that is often associated with traumatic brain injury and can result in significant vision loss due to degeneration of retinal ganglion cell (RGC) axons at the time of injury or within the
Chelsea Guymer et al.
Translational vision science & technology, 9(6), 28-28 (2020-08-22)
The ability to accurately quantify immunohistochemically labeled retinal ganglion cells (RGCs) on wholemounts is an important histopathological determinant in experimental retinal research. Traditionally, this has been performed by manual or semi-automated counting of RGCs. Here, we describe an automated software
Chelsea Guymer et al.
Translational vision science & technology, 9(6), 28-28 (2020-08-22)
The ability to accurately quantify immunohistochemically labeled retinal ganglion cells (RGCs) on wholemounts is an important histopathological determinant in experimental retinal research. Traditionally, this has been performed by manual or semi-automated counting of RGCs. Here, we describe an automated software
Lucia G Le Roux et al.
Cells, 9(5) (2020-05-28)
We illuminate a possible explanatory pathophysiologic mechanism for retinal cellular neuropathy by means of a novel diagnostic method using ophthalmoscopic imaging and a molecular imaging agent targeted to fast axonal transport. The retinal neuropathies are a group of diseases with
Chelsea Guymer et al.
Translational vision science & technology, 9(6), 28-28 (2020-08-22)
The ability to accurately quantify immunohistochemically labeled retinal ganglion cells (RGCs) on wholemounts is an important histopathological determinant in experimental retinal research. Traditionally, this has been performed by manual or semi-automated counting of RGCs. Here, we describe an automated software