ABE2598M
Anti-CLOCK
from guinea pig
Synonym(e):
mCLOCK, CLOCK, Circadian locomoter output cycles protein kaput
Größe auswählen
153,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
153,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
guinea pig
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Clock(12753)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected CLOCK in beta-TC6 cells (Perelis, M., et. al. (2015). Science. 350(6261):aac4250).
ChIP-seq Analysis: A representative lot detected CLOCK in beta-TC6 cells (Perelis, M., et. al. (2015). Science. 350(6261):aac4250).
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected CLOCK in HeLa cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable