Merck
ABE1844
Sigma-Aldrich
Anti-NRF-1-Antikörper
from rabbit
Synonym(e):
Nuclear respiratory factor 1, NRF-1, Alpha palindromic-binding protein, Alpha-pal, NRF-1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
porcine (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Nrf1(18181)
Allgemeine Beschreibung
Der nukleare Atmungsfaktor (UniProt Q9WU00; auch bekannt als Alpha-pal, Alpha palindromic-binding protein, NRF-1) wird bei Mäusen durch das Nrf1-Gen (auch bekannt als C87038, D6Ertd415e) kodiert (Gen-ID: 18181). NRF-1 ist ein auf Redox reagierender Transkriptionsfaktor, der eine antioxidative und überlebensfördernde Rolle im mitochondrialen Biogeneseprozess spielt. NRF-1 wird hochreguliert und durch Akt aktiviert/phosphoryliert als Reaktion auf die Exposition gegenüber Oxidantien oder erhöhten zellulären reaktiven Sauerstoffspezies (ROS). Dies führt zu einer Translokation von NRF-1 in den Zellkern, wo es als Homodimer an die DNA bindet und die Transkription des mitochondrialen Transkriptionsfaktors A (mtTFA) vermittelt, der für die mitochondriale DNA-Transkription benötigt wird.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem NRF-1 der Maus entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-NRF-1-Antikörper ist für die Verwendung im Western Blotting, in der Immunzytochemie und in der Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP) zum Nachweis von NRF-1 validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Kernrezeptoren
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies NRF-1 in neonatalen Ratten-Kardiomyoblasten (H9c2) nach (Daten mit freundlicher Genehmigung von Hagir B. Suliman und Claude A. Piantadosi, Duke University Medical Center).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies NRF-1 in der mit t-BH behandelten Rattenhepatom-Zelllinie H4IIE nach (Suliman, H.B., et al. (2003). J. Biol. Chem. 278(42): 41510-41518).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies NRF-1 in Leberkernproteinen von Mäusen nach (Cherry, A.D., et al. (2014). J. Biol. Chem. 289(1): 41-52).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies NRF-1 in der Leber von Mäusen nach Inokulation mit S. aureus nach (MacGarvey, N.C., et al. (2012). Am J Respir Crit Care Med. 185(8): 851-861).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies NRF-1 in Rattenhepatozyten und in der Rattenhepatom-Zelllinie H4IIE-Zellen nach (Carraway, M.S., et al. (2010). Circ Res. 106(11): 1722-1730).
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge wies eine erhöhte NRF-1-Besetzung der Sod2-Promotorregion in Leberkernextrakten von Mäusen während einer S. aureus-Sepsis nach (Cherry, A.D., et al. (2014). J. Biol. Chem. 289(1): 41-52).
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies NRF-1 in Staphylococcus aureus Peptidoglycan
(PGN) oder in mit Dichlormethan (DCM)/Kohlenmonoxid (CO) behandelten HepG2-Zellen nach (MacGarvey, N.C., et al. (2012). Am J Respir Crit Care Med. 185(8): 851-861).
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies NRF-1 in H9C2-Ratten-Kardiomyozyten nach (Carraway, M.S., et al. (2010). Circ Res. 106(11): 1722-1730).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in menschlichem Lebergewebelysat.
Western-Blot-Analyse: 2,0 µg/ml dieses Antikörpers wies NRF-1 in 10 µg menschlichem Lebergewebelysat nach.
Zielbeschreibung
~54/58 kDa beobachtet.
Physikalische Form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit PBS und 0,01 % Natriumazid.
Aufgereinigtes Protein A
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable