Wichtige Dokumente
860618P
Avanti
CER6-2′R(d9)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860618P, powder
Synonym(e):
N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-ribo-phytosphingosine
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860618P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860618P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC([C@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
InChI
1S/C34H69NO5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-31(37)33(39)30(29-36)35-34(40)32(38)28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h30-33,36-39H,3-29H2,1-2H3,(H,35,40)/t30-,31+,32+,33-/m0/s1/i2D3,4D2,6D2,8D2
InChIKey
RHIXBFQKTNYVCX-OCIMHASQSA-N
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)