ABC457
Anti-dUTPase Antibody
from rabbit
Synonym(e):
Deoxyuridine 5′-triphosphate nucleotidohydrolase, mitochondrial, dUTPase, dUTP pyrophosphatase, dUTPase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DUT(1854)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Apoptose - Weiterführende Produkte
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected dUTPase in MDA-MB231, MCF-7, H184B5F5/M10 cell lysate (Hu, C. M., et al. (2012). Cancer Cell. 22(1):36-50.).
Qualität
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected dUTPase in 10 µg of MDA-MB-231 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable