Merck
K4000
Sigma-Aldrich
Kanamycin -sulfat aus Streptomyces kanamyceticus
Animal Component-free
Synonym(e):
Kanamycin A
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H36N4O11 · H2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
582.58
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51281654
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.76
Biologische Quelle
Streptomyces kanamyceticus
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
≥750 μg per mg (dry basis)
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
SMILES String
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
InChIKey
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Kanamycinsulfat ist ein Aminoglykosid-Breitbandantibiotikum, das aus Streptomyces kanamyceticus gewonnen wird.
Anwendung
Kanamycinsulfat wird als Additiv in Kulturmedien für die Isolierung von Streptokokken der Gruppe D auf Kanamycin-Äsculin-Azid-Agar und für die Selektion von Neomycin-Phosphotransferase-haltigen transformierten Pflanzenzellen auf einem Kanamycin-Medium verwendet. Kanamycinsulfat kann auch als Selektionsmittel für Zellen, die mit dem Kanamycin-B-Resistenzgen transformiert wurden, verwendet werden. Es wird für die Verwendung in Zellkulturanwendungen zu 100 μg/ml empfohlen. Anwendungsgebiete von Kanamycinsulfat aus Streptomyces kanamyceticus:
  • In der Forschung zur bakteriellen Antibiotikaresistenz
  • In der Forschung zur Wirkung verschiedener Antibiotika auf die Knospen-Regeneration
Biochem./physiol. Wirkung
Wirkungsweise: Das Produkt wirkt, indem es an die 70S-Ribosomen-Untereinheit bindet und so die Translokation und Auslösung von Fehlkodierungen hemmt.
Widerstandsweise: Aminoglycosid-modifizierende Enzyme (einschließlich Acetyltransferase, Phosphotransferase, Nukleotidyltransferase) können dieses Antibiotikum verändern und dessen Wechselwirkung mit Ribosomen verhindern.
Antimikrobielles Spektrum: Kanamycinsulfat ist wirksam gegen gramnegative und grampositive Bakterien und Mycoplasma.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Hochwertiges Antibiotikum, geeignet für verschiedene Forschungsanwendungen
Angaben zur Herstellung
Kanamycinsulfat ist zu 50 mg/ml wasserlöslich und erzeugt eine klare Lösung. Es ist praktisch unlöslich in Alkohol, Aceton, Chloroform, Ether und Ethylacetat. Eine 1-%-Lösung in Wasser hat einen pH-Wert von 6,5 bis 8,5. Sterile Lösungen können mittels Sterilfiltration über einen 0,2-μm-Filter hergestellt werden.
Die Lösungen sind bei 37 °C für etwa 5 Tage stabil. Wässrige Stammlösungen können bei 2 bis 8 °C langfristig gelagert werden.
Lagerung und Haltbarkeit
Tightly closed. Dry. Keep in a well -ventilated place. Keep locked up or in an area accessible
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Didrik H Grevskott et al.
Frontiers in microbiology, 8, 24-24 (2017-02-06)
The mechanisms for the development and spread of antibacterial resistance (ABR) in bacteria residing in environmental compartments, including the marine environment, are far from understood. The objective of this study was to examine the ABR rates in Escherichia coli and
Effect of gelling agents and antibiotics on adventitious bud regeneration from In vitro leaves of pear
Chevreau et al.
In Vitro Cellular & Developmental Biology. Plant, 33, 173?179-173?179 (1997)
J Yuyang Lu et al.
Cell reports, 30(10), 3296-3311 (2020-03-12)
Repetitive elements are abundantly distributed in mammalian genomes. Here, we reveal a striking association between repeat subtypes and gene function. SINE, L1, and low-complexity repeats demarcate distinct functional categories of genes and may dictate the time and level of gene
Benjamin Bardiaux et al.
Structure (London, England : 1993), 27(7), 1082-1093 (2019-05-06)
Bacterial type 4a pili are dynamic surface filaments that promote bacterial adherence, motility, and macromolecular transport. Their genes are highly conserved among enterobacteria and their expression in enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) promotes adhesion to intestinal epithelia and pro-inflammatory signaling. To
Fabien J Fuche et al.
Human vaccines & immunotherapeutics, 15(6), 1427-1435 (2018-06-22)
Non-typhoidal Salmonella (NTS) are a leading cause of foodborne infections worldwide, and serogroups B, C1, C2-C3 and D are the most common serogroups associated with human disease. While live vaccine candidates that protect against S. Typhimurium (serogroup B) and S.