ABC2044
Anti-Muc2-D3
Synonym(e):
Mucin-2 D3 domain
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Mol-Gew.
calculated mol wt 550.85 kDa
observed mol wt ~60 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse
Verpackung
antibody small pack of 100
Methode(n)
electron microscopy: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgGκ
Epitopsequenz
N-terminal half
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
-10 to -25°C
Angaben zum Gen
human ... MUC2(4583)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting with Human Muc2-D3 protein.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Human Muc2-D3 protein.
Tested Applications
Electron Microscopy: A representative lot detected Human Mucin-2 protein in Electron Microscopy applications (Javitt, G., et. al. (2020). Cell.183(3): 717-729).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Human Mucin-2 protein in Western Blotting applications (Javitt, G., et. al. (2020). Cell. 183(3): 717-729).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable