5844
NovaSeptum® SURe Bottle Sampling Unit
Manifold (5-valve) with Inlet C-Flex® Tubing, sterile; γ-irradiated, volume 60 mL
Synonym(e):
Bottle, Bottle Application
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
C-Flex tubing
PETG body
PETG container
TPE tubing
polycarbonate Luer lock
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Produktlinie
NovaSeptum® SURe
Lagerbedingungen
room temperature
Parameter
-80-50 °C temp. range (-112-122 °F) (Freeze sampling bottle vertically)
0.30 bar max. pressure (4.35 psi)
Kapazität
60 mL
Volumen
60 mL
Fitting
Luer-Lok® inlet connection (3-piece)
inlet connection (containing a male, female and an injection site)
Luer-Lok® outlet connection (3-piece)
outlet connection (containing a male, female and an injection site)
Anwendung(en)
sterile sampling
Allgemeine Beschreibung
The product comes as a manifolded unit with 5 bottles and connects via C-flex® tubing for thermowelding. The bio-neutral plastic bottles are ideal for all tests. The closed design ensures your sample will be isolated from point of sample to analysis, reducing the risk of losing valuable product and maintaining the integrity of your fluid samples.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Product design ensures process integrity and a representative sample from single-use manufacturing processes
- Industry-standard aseptic connection and disconnection for easy integration into your single-use process
- Other container options available: bags, bottles, syringes, and conical tubes
- Stocked and ready-to-ship for fast delivery
Verpackung
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Ähnliches Produkt
Verwandter Inhalt
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
Beim Konjugationsschritt in der ADC-Produktion wird ein hochwirksamer pharmazeutischer Inhaltsstoff (HPAPI) über einen stabilen Linker an einen mAb gebunden. Um eine wirksame und erfolgreiche Konjugation zu erreichen, müssen komplexe Entscheidungen getroffen werden, die auf dieser Seite mithilfe passender Dienstleistungen und Produkte verständlich erläutert werden.