Dokumente
ABC1442
Sigma-Aldrich
Anti-K-Ras4A-Antikörper, Isoform-spezifisch
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
GTPase KRas, isoform 2A, c-K-ras, isoform 2A, K-Ras4A, c-Ki-ras, isoform 2A, K-Ras 2, isoform 2A, Ki-Ras, isoform 2A
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KRAS(3845)
Allgemeine Beschreibung
Die GTPase KRas (UniProt P01116; auch bekannt als c-K-ras, c-Ki-ras, K-Ras 2, Ki-Ras) wird beim Menschen durch das KRAS-Gen (auch bekannt als KRAS2, RASK2) kodiert (Gen-ID: 3845). Ras-Proteine sind kleine GTPasen, die zelluläre Signalwege für Wachstum, Proliferation und Differenzierung steuern. Säugetiergenome beherbergen drei Ras-Gene (HRAS, NRAS und KRAS), die für vier GTPasen kodieren, von denen zwei (K-Ras4A und K-Ras4B) vom KRAS-Gen über zwei alternative vierte Exons transkribiert werden. Ras-Proteine weisen eine nahezu identische Sequenzhomologie in der von den Exons 1–3 kodierten Sequenz auf (Aminosäuren 1–165), während sie in ihrer C-terminalen 24-Aminosäuren hypervariablen Region (HVR), die von Exon 4 kodiert wird, divergieren. Die ersten 165 Aminosäuren bilden die katalytische G-Domäne, die die GDP/GTP-Bindung und die Assoziation mit Effektoren, Austauschfaktoren und GTPase-aktivierenden Proteinen (GAPs) vermittelt, während das C-terminale HVR für die Lokalisierung der Ras-Membran benötigt wird, ein Prozess, der für die Funktion von Ras notwendig ist. Zusätzlich zur Entfernung des Initiator-Methionins (Met1) werden die Ras-Proteine posttranslational durch Farnesylierung von Cys186 modifiziert, gefolgt von einer proteolytischen Abspaltung der drei Aminosäuren am C-terminalen Ende (Aminosäuren 187–189) und Carboxylmethylierung des neu gebildeten C-terminalen Prenylcysteins. H-Ras, N-Ras und K-Ras4A sind darüber hinaus an einem oder mehreren Cysteinresten in der Nähe des C-Terminus palmitoyliert (Cys181/Cys184 in H-Ras, Cys181 in N- und K-Ras), während K-Ras4B keine Palmitoylierungsstelle aufweist. Die Palmitoylierung ist für die Ausrichtung von H- und N-Ras auf die Plasmamembran (PM) erforderlich, während K-Ras4A und K-Ras4B eine Reihe von Lysinen enthalten, die eine polybasische Region (PBR) bilden, die in der Lage ist, über eine elektrostatische Wechselwirkung mit dem inneren Fiederblatt der PM zu interagieren.
Spezifität
Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper wies spezifisch rekombinantes K-Ras4A, aber nicht K-Ras4B, H-Ras oder N-Ras nach (Tsai, F.D., et al. (2015). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112(3): 779-784), indem sie auf eine Sequenz im C-terminalen Bereich abzielen, die nur in der gespleißten Isoform K-Ras4A (Isoform 2A) vorkommt und nicht in der gespleißten Isoform K-Ras4B (Isoform 2B).
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das einer Sequenz nahe des C-Terminus von menschlichem K-Ras4A entspricht.
Anwendung
Erkennen Sie K-Ras4A mit diesem polyklonalen Kaninchen-Antikörper gegen K-Ras4A, Best.-Nr. ABC1442, validiert für die Verwendung im Western Blotting.
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies rekombinantes K-Ras4A, aber nicht K-Ras4B, H-Ras oder N-Ras nach (Tsai, F.D., et al. (2015)). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112(3): 779-784).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies das Vorhandensein von K-Ras4A in Gesamt-Ras-Immunpräzipitaten aus Kolorektalkarzinom- (HCT116, HT29 und CaCo-2) und T24-Urothelkarzinom-Zelllysaten unter Verwendung eines pan-Ras-mAbs (Best.-Nr. OP40), Klon RAS 10, nach (Tsai, F.D., et al. (2015)). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112(3): 779-784).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HEK293-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:5.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies exogen exprimiertes K-Ras4A GFP-Fusionsprotein in 20 µg Lysat von transfizierten HEK293-Zellen nach.
Zielbeschreibung
21,66 kDa (Pro-Form, Aminosäuren 1–189) und 21,17 kDa (reif, Aminosäuren 2–186) berechnet.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt.
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Guangxian Mao et al.
Environmental toxicology, 39(8), 4231-4248 (2024-05-18)
As a key regulator of intercellular communication, exosomes are essential for tumor cells. In our study, we will explore the mechanisms of exosomes from different sources on lung cancer. We isolated CD8+T cells and cancer-associated fibroblasts (CAFs) from venous blood
Andrew M Waters et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2262, 91-103 (2021-05-13)
Validation of antibody specificity is essential for the accurate evaluation of protein expression. For antibodies that recognize the gene products of the RAS family of oncogenes (HRAS, KRAS, and NRAS), an important challenge is the determination of selectivity for the
Marina Salmón et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(30) (2021-07-25)
In mammals, the KRAS locus encodes two protein isoforms, KRAS4A and KRAS4B, which differ only in their C terminus via alternative splicing of distinct fourth exons. Previous studies have shown that whereas KRAS expression is essential for mouse development, the
Sara Canovas Nunes et al.
Blood cancer journal, 12(4), 64-64 (2022-04-16)
RAS mutations prevalent in high-risk leukemia have been linked to relapse and chemotherapy resistance. Efforts to directly target RAS proteins have been largely unsuccessful. However, since RAS-mediated transformation is dependent on signaling through the RAS-related C3 botulinum toxin substrate (RAC)